Key Documents
50960
Sigma-Aldrich
Guanidine phosphate dibasic
≥98.0% (NT)
동의어(들):
Diguanidine hydrogen phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
CAS Number:
Molecular Weight:
108.07
Beilstein:
3755909
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥98.0% (NT)
mp
247-250 °C (dec.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)