주요 문서
48205
Sigma-Aldrich
Fusaric acid
≥99.0% (TLC), from Gibberella fujikuroi
동의어(들):
5-Butylpicolinic acid, 5-Butylpyridine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
Beilstein:
125804
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
Gibberella fujikuroi
분석
≥99.0% (TLC)
mp
96-100 °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCc1ccc(nc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-4-8-5-6-9(10(12)13)11-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Chemical structure: pyridine
기타 정보
Inhibits dopamine β-hydroxylase activity
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fusaric (5-butylpicolinic) acid, an inhibitor of dopamine beta-hydroxylase, affects serotonin and noradrenaline.
H Hidaka
Nature, 231(5297), 54-55 (1971-05-07)