주요 문서
47657
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g loading
동의어(들):
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
라벨링 범위
0.4-0.6 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
입자 크기
200-400 mesh
저장 온도
2-8°C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)