주요 문서
47564
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3Bzl2)-OH
technical, ≥90% (HPLC), powder (amorphous)
동의어(들):
Nα-Fmoc-O-[bis(benzyloxy)phosphoryl]-L-tyrosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H34NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
663.65
Beilstein:
4285612
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
grade
technical
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder (amorphous)
광학 활성
[α]20/D +33.0±2°, c = 1% in chloroform
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3)cc1)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
기타 정보
Building block for the synthesis of peptides with O-phospho-L-tyrosine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E.A. Kitas et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1314-1314 (1991)