주요 문서
474525
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetrakis[4-(allyloxy)phenyl]-21H,23H-porphine
Dye content 90 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C56H46N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
838.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 90%
mp
270-275 °C (lit.)
λmax
421 nm
SMILES string
C=CCOc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OCC=C)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OCC=C)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OCC=C)cc8)c9ccc2[nH]9
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)