주요 문서
47442
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
동의어(들):
Fmoc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H21N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
475.45
Beilstein:
4617499
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
광학 활성
[α]20/D −37±1°, c = 1% in DMF: AcOH (99:1)
mp
184-188 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H21N3O7/c26-23(29)13-22(24(30)35-16-11-9-15(10-12-16)28(32)33)27-25(31)34-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H2,26,29)(H,27,31)/t22-/m0/s1
InChI key
MPNFRQBESOZRJG-QFIPXVFZSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)