문서
46830
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
144.57
Beilstein:
742272
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
n20/D 1.513
bp
82 °C/26 mmHg (lit.)
density
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Esakkiammal Sudha Esakkimuthu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This