주요 문서
463515
Sigma-Aldrich
Silicon 2,3,9,10,16,17,23,24-octakis(octyloxy)-29H,31H-phthalocyanine dihydroxide
Dye content 95 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C96H146N8O10Si
CAS Number:
Molecular Weight:
1600.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
682 nm
SMILES string
CCCCCCCCOc1cc2c3nc(nc4n5c(nc6nc(nc7n(c(n3)c8cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc78)[Si]5(O)O)c9cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc69)c%10cc(OCCCCCCCC)c(OCCCCCCCC)cc4%10)c2cc1OCCCCCCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)