주요 문서
45319
Supelco
Alloxydim-sodium
PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H24NNaO5
CAS Number:
Molecular Weight:
345.37
Beilstein:
9506346
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
[Na+].CCC\C(=N/OCC=C)C1=C([O-])CC(C)(C)C(C(=O)OC)C1=O
InChI
1S/C17H25NO5.Na/c1-6-8-11(18-23-9-7-2)13-12(19)10-17(3,4)14(15(13)20)16(21)22-5;/h7,14,19H,2,6,8-10H2,1,3-5H3;/q;+1/p-1/b18-11+;
InChI key
SZXAJDQTPWYNBN-NWBUNABESA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)