주요 문서
444316
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium bis(4-methyl-1,2-benzenedithiolato)nickelate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H48NNiS4
CAS Number:
Molecular Weight:
609.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
149-151 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.Cc1ccc(S[Ni+]Sc2cc(C)ccc2[S-])c([S-])c1
InChI
1S/C16H36N.2C7H8S2.Ni/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;/h5-16H2,1-4H3;2*2-4,8-9H,1H3;/q+1;;;+3/p-4
InChI key
OGDOOYYRRAJVOI-UHFFFAOYSA-J
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)