주요 문서
443115
Supelco
Filling solution for cyanide or sulfide electrode (10% KNO3, trace AgCl, KCl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
bp
100 °C/750 mmHg
density
1.06 g/mL at 25 °C
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)