주요 문서
43856
Millipore
Alkaline Peptone Water (ISO)
suitable for microbiology
동의어(들):
Peptone Water, alkaline (ISO)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
구성
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 30 g/L
최종 pH
8.6±0.2 (25 °C)
응용 분야
microbiology
적합성
nonselective for Vibrio spp.
애플리케이션
Alkaline Peptone Water is used for detection of Vibrio species. It is also recommended by ISO Committee under the specification ISO 8914:1990.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)