Key Documents
43838
Supelco
Hop-21(22)-ene solution
0.1 mg/mL in isooctane, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H50
CAS Number:
Molecular Weight:
410.72
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥97.0% (GC/MS)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
0.1 mg/mL in isooctane
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CCCC(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)[C@@]1(C)CC\C2=C(/C)C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)