문서
43767
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodianiline
technical, ≥95% (HPLC)
동의어(들):
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, Bis(2-aminophenyl) disulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.37
Beilstein:
914032
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥95% (HPLC)
mp
90-95 °C
SMILES string
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
InChI key
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.