문서
43165
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Diphenyl-1-phthalimidoaziridine
purum, ≥97.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
340.37
Beilstein:
1395096
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
purum
분석
≥97.0% (HPLC)
mp
174-176 °C
SMILES string
O=C1N(N2[C@@H]([C@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)C(=O)c5ccccc15
기타 정보
Stable precursor for 1-amino-trans-2,3-diphenylaziridine; The free hydrazine is a reagent for α,β-epoxyketone#8594;alkynone fragmentation; Reagent used for the key cyclization step in the synthesis of a isoindolobenzazepine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
F.G. Fang et al.
Tetrahedron Letters, 30, 2747-2747 (1989)
D. Felix et al.
Helvetica Chimica Acta, 55, 1276-1276 (1972)
Organic Syntheses, 55, 52-52 (1976)
R.K. Muller et al.
Organic Syntheses, 55, 114-114 (1976)