Key Documents
429643
Sigma-Aldrich
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
280.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
Grade
environmental standard
분석
99%
mp
101-103 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
InChI key
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)