주요 문서
429589
Sigma-Aldrich
Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.20
Beilstein:
960878
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
Grade
environmental standard
분석
99%
색상
dark yellow
mp
126-128 °C (lit.)
응용 분야
environmental
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)