Key Documents
420468
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-phenyl-1-benzopyrylium tetrafluoroborate
Dye content 90 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H13BF4O
CAS Number:
Molecular Weight:
308.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 90%
mp
170 °C (dec.) (lit.)
λmax
397 nm
SMILES string
F[B-](F)(F)F.Cc1cc([o+]c2ccccc12)-c3ccccc3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)