주요 문서
409499
Sigma-Aldrich
1,4-Dibutoxy-2,3-naphthalenedicarbonitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3O]2C10H4(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
99%
형태
powder or crystals
mp
71-73 °C (lit.)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear, colorless to slightly brownish-yellow
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCOc1c(C#N)c(C#N)c(OCCCC)c2ccccc12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-3-5-11-23-19-15-9-7-8-10-16(15)20(24-12-6-4-2)18(14-22)17(19)13-21/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
YXJSABMTZAXNKC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)