주요 문서
392359
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Dimethylamino)styryl]benzothiazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
280.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
203-205 °C (lit.)
λmax
397 nm
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H16N2S/c1-19(2)14-10-7-13(8-11-14)9-12-17-18-15-5-3-4-6-16(15)20-17/h3-12H,1-2H3/b12-9+
InChI key
MVMOMSLTZMMLJR-FMIVXFBMSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)