주요 문서
38483
Sigma-Aldrich
1,2-Didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
(7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dilauroyl, L-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin, DLPC, PC(12:0/12:0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H64NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
621.83
Beilstein:
5676925
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
≥99.0% (TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m1/s1
InChI key
IJFVSSZAOYLHEE-SSEXGKCCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Eman Abd et al.
Skin pharmacology and physiology, 29(1), 24-30 (2015-11-06)
A range of vesicles is now widely used to carry various solutes into and through the epidermis. These usually have the active solute encapsulated within and may be modified to confer flexibility and skin penetration enhancement. Here, we compared the