주요 문서
38030
Sigma-Aldrich
3,5-Diiodosalicylic acid
purum, ≥98.0% (T)
동의어(들):
2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
I2C6H2(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
389.91
Beilstein:
2615358
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
grade
purum
분석
≥98.0% (T)
무기 잔류물
≤0.1%
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1O
InChI
1S/C7H4I2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
A soluble surfactant[1]
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Phospholipase A2 activity on mixed lipid monolayers: inhibition and activation of phospholipases A2 from porcine pancreas and Crotalus adamanteus by anionic and neutral amphiphiles.
H S Hendrickson et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 212(2), 508-514 (1981-12-01)