주요 문서
37541
Supelco
AQUANAL-Oekotest Water Laboratory
cuvettes refill for 37557
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41113319
응용 분야
environmental
general analytical
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate, ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
법적 정보
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)