주요 문서
37501
Supelco
AQUANAL-plus iron (Fe) 0.02-0.2 mg/L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41113319
양식
solution
응용 분야
environmental
general analytical
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Aquanal kits can be used for the determination of hardness and phosphate ammonia, nitrate, and nitrite concentrations.
법적 정보
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Removal of Mercury from Chloralkali Electrolysis Wastewater by a Mercury-Resistant Pseudomonas putidaStrain.
Canstein V
Applied and Environmental Microbiology, 65 (12), 5279-5284 (1999)