주요 문서
37310
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran
technical, ≥85% (GC)
동의어(들):
4-Methoxy-5,6-dihydropyran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
Beilstein:
1341205
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
grade
technical
분석
≥85% (GC)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
n20/D 1.463
bp
59 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC1=CCOCC1
InChI
1S/C6H10O2/c1-7-6-2-4-8-5-3-6/h2H,3-5H2,1H3
InChI key
FSMHNRHLQAABPS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
주의사항
may discolor to deep yellow on storage
기타 정보
Reagent used for the introduction of the achiral Mthp protecting group for alcohols; derivatization does not introduce an asymmetric center, used primarily in oligonucleotide synthesis
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
D.G. Norman et al.
Synthesis, 874-874 (1985)
4-methoxytetrahydropyran-4-yl. A symmetrical alternative to the tetrahydropyranyl protecting group.
C B Reese et al.
Tetrahedron, 26(4), 1023-1030 (1970-02-01)