주요 문서
37305
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
purum, ≥98.0% (T)
동의어(들):
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, 3-Hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.13
Beilstein:
609382
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
분석
≥98.0% (T)
mp
~180 °C (dec.)
SMILES string
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Additive which suppresses racemization in peptide synthesis; Synthesis of amino acid active esters used as self-indicating building blocks in solid-phase synthesis
픽토그램
Exploding BombExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
1 - Explosive Substances
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2887-2887 (1988)
L.R. Cameron et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2895-2895 (1988)
[Racemization in peptide syntheses].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(7), 2024-2033 (1970-07-01)
Y. Kurano et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 323-323 (1987)