Key Documents
372013
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alanine methyl ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2N)2C6H3NHCH(CH3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
269.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
97%
광학 활성
[α]20/D −22°, c = 1 in toluene
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@H](C)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11N3O6/c1-6(10(14)19-2)11-8-4-3-7(12(15)16)5-9(8)13(17)18/h3-6,11H,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
RXDDNUKGTCKLDT-LURJTMIESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)