주요 문서
36788
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine
purum, ≥99.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
296.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
grade
purum
분석
≥99.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
색상
very deep yellow
mp
137-141 °C (lit.)
137-141 °C
SMILES string
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)