문서
36725
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylmethanol
purum, ≥98.5% (GC)
동의어(들):
DCPM-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
Beilstein:
2203215
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥98.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.464
bp
69 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C1CC1)C2CC2
기타 정보
Protecting group reagent for carboxylic acids; the formed esters are very mildly and selectively cleaved
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
L.A. Carpino et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 7718-7718 (1995)