Key Documents
366846
Sigma-Aldrich
1-Docosyl-4-(4-hydroxystyryl)pyridinium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H56BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
586.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
394 nm
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C/c2ccc(O)cc2)cc1
애플리케이션
NLO material
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)