Key Documents
363227
Sigma-Aldrich
4,4′-Diazido-2,2′-stilbenedisulfonic acid disodium salt hydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
N3C6H3(SO3Na)CH=CHC6H3(N3)SO3Na · xH2O
Molecular Weight:
466.36 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
173-184 °C (dec.)
SMILES string
O.[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=[N+]=N[Na])N=[N+]=N[Na]
InChI
1S/C14H10N6O6S2.2Na.H2O/c15-19-17-11-5-3-9(13(7-11)27(21,22)23)1-2-10-4-6-12(18-20-16)8-14(10)28(24,25)26;;;/h1-8H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2/b2-1+;;;
InChI key
GQDMQDHXOKHNMS-YOTINIEPSA-L
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)