주요 문서
35807
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one
technical, ≥90% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3Cl2OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.07
Beilstein:
1342220
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
technical
분석
≥90% (AT)
mp
52-56 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)SS1
InChI
1S/C3Cl2OS2/c4-1-2(5)7-8-3(1)6
InChI key
QGSRKGWCQSATCL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)