35373
Hydramethylnon
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
1,5-Bis[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-pentadien-3-one 2-(1,4,5,6-tetrahydro-5,5-dimethyl-2-pyrimidinyl)hydrazone, NSC 379665, Tetrahydro-5,5-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone[3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-[2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethenyl]-2-propylidene]hydrazone
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CC1(C)CN\C(NC1)=N\N=C(\C=C\c2ccc(cc2)C(F)(F)F)/C=C/c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C25H24F6N4/c1-23(2)15-32-22(33-16-23)35-34-21(13-7-17-3-9-19(10-4-17)24(26,27)28)14-8-18-5-11-20(12-6-18)25(29,30)31/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H2,32,33,35)/b13-7+,14-8+
InChI key
IQVNEKKDSLOHHK-FNCQTZNRSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.