주요 문서
34765
Sigma-Aldrich
Di-n-butylmagnesium solution
~0.75 M in diethyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)3]2Mg
CAS Number:
Molecular Weight:
138.53
Beilstein:
3535184
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
농도
~0.75 M in diethyl ether
density
0.749 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
InChI key
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reagent for preparing other symmetrical magnesium compounds R2Mg
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P.E. Eaton et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8016-8016 (1989)
A.W. Duff et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 293, 271-271 (1985)