주요 문서
34517
Supelco
Cyprodinil-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
(4-Cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)phenyl-13C6-amine, 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-(phenyl-13C6)pyrimidin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C8H15N3
CAS Number:
Molecular Weight:
231.24
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)