추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCC
InChI
1S/C14H18O4/c1-3-9-17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
InChI key
MQHNKCZKNAJROC-KDWZCNHSSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
관련 제품
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.