주요 문서
33910
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethylene
purum, cis+trans, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
Acetylene dibromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH=CHBr
CAS Number:
Molecular Weight:
185.85
Beilstein:
1719351
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.542
bp
107-110 °C (lit.)
density
2.27 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Br\C=C\Br
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)