주요 문서
337897
Sigma-Aldrich
Mercury(II) acetate
97%
동의어(들):
Mercuric acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3COO)2Hg
CAS Number:
Molecular Weight:
318.68
Beilstein:
3563831
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
분석
97%
mp
179-182 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)