콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

주요 문서

33680

Sigma-Aldrich

Dibenzylamine

technical, ≥95% (GC)

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

Linear Formula:
(C6H5CH2)2NH
CAS Number:
Molecular Weight:
197.28
Beilstein:
909664
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100

grade

technical

분석

≥95% (GC)

refractive index

n20/D 1.574 (lit.)
n20/D 1.574

bp

300 °C (lit.)

mp

−26 °C (lit.)

density

1.026 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

C(NCc1ccccc1)c2ccccc2

InChI

1S/C14H15N/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2

InChI key

BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N

유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.