주요 문서
334138
Sigma-Aldrich
1-(4-Hydroxyphenyl)-2,4,6-triphenylpyridinium hydroxide inner salt hydrate
97%
동의어(들):
ET(1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H21NO · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
399.48 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
193-195 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[O-]c1ccc(cc1)-[n+]2c(cc(cc2-c3ccccc3)-c4ccccc4)-c5ccccc5
InChI
1S/C29H21NO.H2O/c31-27-18-16-26(17-19-27)30-28(23-12-6-2-7-13-23)20-25(22-10-4-1-5-11-22)21-29(30)24-14-8-3-9-15-24;/h1-21H;1H2
InChI key
HQSBVGMHCCDFTK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)