주요 문서
330434
Sigma-Aldrich
Eosin Y bis(tetrabutylammonium salt)
Dye content 80 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H78Br4N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
1130.80
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 80%
mp
177-179 °C (lit.)
λmax
517 nm
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2C16H36N/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-6,25H,(H,27,28);2*5-16H2,1-4H3/q;2*+1/p-2
InChI key
QYEUSHXVVDVXLI-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)