주요 문서
32977
Supelco
Terbutryn-d5
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
N-tert-Butyl-N′-ethyl-d5-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10D5H14N5S
Molecular Weight:
246.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
SMILES string
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])NC1=NC(SC)=NC(NC(C)(C)C)=N1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,6D2
InChI key
IROINLKCQGIITA-YRYIGFSMSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)