32819
Carazolol-d7
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
1-(Carbazol-4-yloxy)-3-(isopropyl-d7-amino)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropyl-d7-amino-propoxy)carbazole
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
형식
neat
질량 이동
M+7
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H22N2O2/c1-12(2)19-10-13(21)11-22-17-9-5-8-16-18(17)14-6-3-4-7-15(14)20-16/h3-9,12-13,19-21H,10-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,12D
InChI key
BQXQGZPYHWWCEB-QLWPOVNFSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.