주요 문서
32391
Supelco
Flucarbazone sodium
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
Flucarbazone sodium salt, 4,5-Dihydro-3-methoxy-4-methyl-5-oxo-N-(2-trifluoromethoxyphenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10F3N4NaO6S
CAS Number:
Molecular Weight:
418.28
UNSPSC 코드:
12352202
Grade
analytical standard
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
InChI
1S/C12H11F3N4O6S.Na/c1-18-10(24-2)16-19(11(18)21)9(20)17-26(22,23)8-6-4-3-5-7(8)25-12(13,14)15;/h3-6H,1-2H3,(H,17,20);/q;+1/p-1
InChI key
UOUXAYAIONPXDH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)