32183
Luxabendazole-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
2-[(Methoxy-d3-carbonyl)amino]-1H-benzimidazol-5-yl 4-fluorobenzenesulfonate, 4-Fluorobenzenesulfonic acid 2-[(methoxy-d3-carbonyl)amino]-1H-benzimidazol-5-yl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15D3H9FN3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
368.35
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
veterinary
형식
neat
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.