32105
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
1-(tert-Butyl-d9)amino-3-(2-cyclopentylphenoxy)-2-propanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18D9H20NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
336.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
형식
neat
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)COc1ccccc1C2CCCC2)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H29NO2.ClH/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
ITZWQFLTSRCDPC-KYRNGWDOSA-N
일반 설명
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride (CAS: 1346605-01-3) belongs to the VETRANAL product line of high purity veterinary drug standards used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.