Key Documents
320692
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethyloxacarbocyanine iodide
98%
동의어(들):
3-Methyl-2-(3-[3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl)-benzoxazolium iodide, 3-Methyl-2-[3-(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H17IN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
432.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
262 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
SMILES string
[I-].CN1C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)