Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Quality Level
grade
puriss. p.a.
분석
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
불순물
acidic reac. impurities, complies
sulfite or thiosulfate, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
손실
≤0.3% loss on drying, 105 °C
mp
>300 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
양이온 미량물
Fe: ≤10 mg/kg
적합성
in accordance for appearance of solution
SMILES string
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
이미 열람한 고객