추천 제품
Grade
analytical standard
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
soluble 81.7 g/L at 20 °C (completely)
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.