주요 문서
309125
Sigma-Aldrich
Barium peroxide
−325 mesh, 95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
BaO2
CAS Number:
Molecular Weight:
169.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
eCl@ss:
38110504
PubChem Substance ID:
분석
95%
반응 적합성
reagent type: oxidant
입자 크기
−325 mesh
SMILES string
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
InChI key
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)